missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

S-(1-Oxido-2-pyridyl)-N,N,N',N'-tetramethylthiuronium tetrafluoroborate, 98+%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15471146
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471146 1 g 1g
15481146 5 g 5g
15405275 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15471146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54404.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 255825-38-8
Molekylformel C10H16BF4N3OS
Molekylvikt (g/mol) 313.12
MDL-nummer MFCD05664718
InChI-nyckel LHLFXDQURZVFLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tott, 2-1-oxy-pyridin-2-yl-1,1,3,3-tetramethylisothiouronium tetrafluoroborate, 2-dimethylamino dimethyliminio methyl sulfanyl pyridin-1-ium-1-olate tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiouronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuronium tetrafluoroborate, s-1-oxido-2-pyridyl-n,n,n',n'-tetramethylthiuronium tetrafluoroborate, s-2-pyridyl-n,n,n',n'-tetramethylthiuronium n-oxide tetrafluoroborate, s-1-oxido-2-pyridyl-n,n,n',n'-tetramethylthiuronium tetrafluoroborate nmr, tott, 2-1-oxy-pyridin-2-yl-1,1,3,3-tetramethylisothiouronium tetrafluoroborate, dimethylamino-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl sulfanyl-methylene-dimethyl-ammonium tetrafluoroborate
PubChem CID 10543173
IUPAC-namn [dimethylamino-(1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)sulfanylmethylidene]-dimethylazanium;tetrafluoroborate
LEDER F[B-](F)(F)F.CN(C)C(SC1=CC=CC=[N+]1[O-])=[N+](C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material S-(1-Oxido-2-pyridyl)-N,N,N',N'-tetramethylthiuronium tetrafluoroborate
Smältpunkt 111°C to 116°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 314.13
Procent renhet ≥98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.