Läs mer
(S)-1-(p-Bromoacetamidobenzyl)ethylenediaminetetraacetic Acid (~80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-1-(p-Bromoacetamidobenzyl)ethylenediaminetetraacetic acid |
| CAS | 81677-64-7 |
| Molekylformel | C19 H24 Br N3 O9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24BrN3O9/c20-6-15(24)21-13-3-1-12(2-4-13)5-14(23(10-18(29)30)11-19(31)32)7-22(8-16(25)26)9-17(27)28/h1-4,14H,5-11H2,(H,21,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)/t14-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)CN(C[C@H](Cc1ccc(NC(=O)CBr)cc1)N(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[[(2S)-2-[bis(carboxymethyl)amino]-3-[4-[(2-bromoacetyl)amino]phenyl]propyl]-(carboxymethyl)amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 518.31 |
| Formel vikt | 517.0696 |