Läs mer
(S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9,15-16H,10-11H2/t15-/m0/s1 |
| Formel vikt | 209.1204 |
| Procent renhet | >95% |