Läs mer
(S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| Formel vikt | 136.0888 |