Läs mer
(S)-(-)-1-Phenylethanol, 97+%
Produktkod. 11329709
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329709 1 g 1g
11339709 5 g 5g
15493227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21188.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1445-91-6 | C8H10O | 122.17 g/mol
Den finner sin tillämpning i syntesen av optiskt aktiva produkter. Används för syntes av olika farmaceutiska föreningar. Det kan också användas som ett kiralt derivatiseringsmedel för att bestämma den absoluta konfigurationen av sekundära alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den finner sin tillämpning i syntesen av optiskt aktiva produkter. Används för syntes av olika farmaceutiska föreningar. Det kan också användas som ett kiralt derivatiseringsmedel för att bestämma den absoluta konfigurationen av sekundära alkoholer.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 20g/L. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1445-91-6
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00064264
InChI-nyckel WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
PubChem CID 443135
ChEBI CHEBI:16346
LEDER C[C@H](O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-Phenylethanol
Smältpunkt 9°C to 11°C
Densitet 1.012
Kokpunkt 97°C to 99°C (20 mmHg)
Flampunkt 85°C (185°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.528
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2937
Beilstein 2039797
Synonym s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1s-1-phenylethanol, 1s-1-phenylethan-1-ol, unii-2mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-ol
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C 20g/L. Soluble in alcohol.
Optisk rotation −45° (c=5 in Methanol)
IUPAC-namn (IS)-1-fenyletanol
Formel vikt 122.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.