Learn More
(S)-(-)-1-Phenylethanol, 97+%
Code produit. 15493227
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Kvantitet unitSize
15493227 25 g 25g
11329709 1 g 1g
11339709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15493227 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B21188.14
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1445-91-6 | C8H10O | 122.17 g/mol
Den finner sin tillämpning i syntesen av optiskt aktiva produkter. Används för syntes av olika farmaceutiska föreningar. Det kan också användas som ett kiralt derivatiseringsmedel för att bestämma den absoluta konfigurationen av sekundära alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den finner sin tillämpning i syntesen av optiskt aktiva produkter. Används för syntes av olika farmaceutiska föreningar. Det kan också användas som ett kiralt derivatiseringsmedel för att bestämma den absoluta konfigurationen av sekundära alkoholer.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 20g/L. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1445-91-6
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00064264
InChI-nyckel WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
PubChem CID 443135
ChEBI CHEBI:16346
LEDER C[C@H](O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-Phenylethanol
Smältpunkt 9°C to 11°C
Densitet 1.012
Kokpunkt 97°C to 99°C (20 mmHg)
Flampunkt 85°C
Odör Mild
Brytningsindex 1.528
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2937
Beilstein 2039797
Synonym s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1 s-1-phenylethanol, 1 s-1-phenylethan-1-ol, unii-2 mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-ol
Löslighetsinformation Soluble aq. soln. at 20°C 20 g/L Soluble in alcohol.
Optisk rotation -45°C=5 in. Methanol)
IUPAC-namn (IS)-l-fenyletan-1-ol
Formel vikt 122.17
Procent renhet 99%
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.