Läs mer
(S)-(-)-1-fenyletylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11327586
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327586 5 g 5g
11317586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11141.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14649-03-7 | C9H9NO | 147,177 g/mol
(S)-(-)-1-Fenyletylisocyanat verkar genom inhibering av cellproliferation och induktion av apoptos. Det hjälper till att förebygga lungcancer och esofaguscancer. Det är en fin kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-1-Fenyletylisocyanat verkar genom inhibering av cellproliferation och induktion av apoptos. Det hjälper till att förebygga lungcancer och esofaguscancer. Det är en fin kemisk mellanprodukt.
Löslighet
Hydrolyserar i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Den är känslig för fukt. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14649-03-7
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
MDL-nummer MFCD00002036
InChI-nyckel JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
Synonym s---1-phenylethyl isocyanate, 1s-1-isocyanatoethyl benzene, s---alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1s-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid s---a-methylbenzyl ester, s-alpha-methylbenzyl isocyanate, s---1-phenylethylisocyanate, isocyanic acid s---alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid s---methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #
PubChem CID 2724173
IUPAC-namn [(lS)-1-isocyanatoetyl]bensen
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate
Densitet 1.045
Kokpunkt 55 °C till 56 °C (2,5 mmHg)
Flampunkt 65 °C (149 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.5145
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 4230972
Känslighet Känslig för fukt; Kan bilda en utfällning
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Optisk rotation −10,5° (Snyggt)
Formel vikt 147.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.