Läs mer
(S)-(-)-1-fenyletylamin, 98 %
Codice prodotto. 11400473
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize':
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11400473 100 g 100g
11490463 25 g 25g
11410473 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11400473 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A12632.22
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 2627-86-3 | C8H11N | 121,183 g/mol
(S)-(-)-1-Fenyletylamin används i en enkärls, multikomponentsyntes av en starkt substituerad, kiral pyrrol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-1-Fenyletylamin används i en enkärls, multikomponentsyntes av en starkt substituerad, kiral pyrrol.
Löslighet Något blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från antändningskällor. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2627-86-3
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.183
MDL-nummer MFCD00064406
InChI-nyckel RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
PubChem CID 75818
ChEBI CHEBI:35321
IUPAC-namn (IS)-1-fenyletanamin
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)N
Specifications
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Smältpunkt -10 °C
Densitet 0.948
Kokpunkt 187 °C
Flampunkt 71 °C (159 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.526
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2204907
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,6026
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten.
Optisk rotation −30° (c=10 i etanol)
Formel vikt 121.18
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.