Läs mer
(S)-(-)-1-Fenyletylamin, ChiPros 99+%, ee 99,5%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389655
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11389655
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19118.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 2627-86-3 | C8H11N | 121.183 g/mol
(S)-(-)-1-Fenyletylamin används i en enkärls, multikomponentsyntes av en starkt substituerad, kiral pyrrol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-1-Fenyletylamin används i en enkärls, multikomponentsyntes av en starkt substituerad, kiral pyrrol.
Löslighet Något blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från antändningskällor. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2627-86-3
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.183
MDL-nummer MFCD00064406
InChI-nyckel RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
PubChem CID 75818
ChEBI CHEBI:35321
IUPAC-namn (IS)-1-fenyletanamin
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Smältpunkt -10°C
Densitet 0.948
Kokpunkt 187°C
Flampunkt 71°C (159°F)
Odör Amine-like
Anteckningar om analysprocent ee 99,5 %
Brytningsindex 1.526
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2204907
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,6026
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Optisk rotation −30° (c=10 in Ethanol)
Formel vikt 121.18
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.