Läs mer
(S)-(-)-1-Phenylethylamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2627-86-3 |
| Smältpunkt | -10°C |
| Densitet | 0.95 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 187°C/1013 hPa |
| Molekylformel | C6H5CH(CH3)NH2 |
| MDL-nummer | MFCD00064406 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | (S)-(-)-1-Phenylethylamine, L-α-Methylbenzylamine, (S)-(-)-1-Phenylethylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.18 |
| Kvalitet | Research |