Läs mer
(S)-(-)-1-Fenylpropylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15489149
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15489149 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15489149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20246.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 164033-12-9 | C10H11NO | 161.204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-Phenylpropyl isocyanate
CAS 164033-12-9
Kokpunkt 105°C (17 mmHg)
Molekylformel C10H11NO
Brytningsindex 1.509
MDL-nummer MFCD05664090
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 6799586
Känslighet Moisture sensitive
Synonym s---1-phenylpropyl isocyanate, s-1-phenylpropyl isocyanate, 1s-1-isocyanatopropyl benzene, benzene, 1-isocyanatopropyl-, s, 5-1-isocyanatopropyl benzene, s-1-isocyanatopropyl benzene, benzene, 1s-1-isocyanatopropyl
InChI-nyckel XGPXXSJFZSZULR-JTQLQIEISA-N
Optisk rotation −38.5° (c=1, Chloroform)
LEDER CCC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
IUPAC-namn [(lS)-1-isocyanatopropyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 161.204
PubChem CID 7018275
Formel vikt 161.2
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.