Läs mer
(S)-(-)-1-Phenylpropylamine, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-1-Phenylpropylamine |
| CAS | 3789-59-1 |
| Molekylformel | C9H13N |
| MDL-nummer | MFCD00082356 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | CC[C@@H](C1=CC=CC=C1)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.21 |
| Procent renhet | 98% |