Läs mer
(S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15445796
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445796 250 mg 250mg
15435796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15445796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60488.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
(S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine is used as pharmaceutical intermediates.
Notes
Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 607389-84-4
Molekylformel C24H24FeNP
Molekylvikt (g/mol) 413.28
MDL-nummer MFCD11045439
InChI-nyckel DRBVPPSGNFMTKZ-JEZYAYIFNA-N
Synonym (Rp)-1-[(1S)-(1-Aminoethyl)]-2-(diphenylphosphino)ferrocene
PubChem CID 131675344
IUPAC-namn cyclopenta-1,3-diene;(1S)-1-(2-diphenylphosphanylcyclopenta-2,4-dien-1-yl)ethanamine;iron
LEDER [Fe].c1cccc1.C[C@H](N)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
Smältpunkt 131°C to 135°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 413.27
Procent renhet ≥97%