missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine, 97+%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-7040662
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445796 250 mg 250mg
15435796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15445796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60488.MD

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

(S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine is used as pharmaceutical intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
(S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine is used as pharmaceutical intermediates.

Notes
Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 607389-84-4
Molekylformel C24H24FeNP
Molekylvikt (g/mol) 413.28
MDL-nummer MFCD11045439
InChI-nyckel DRBVPPSGNFMTKZ-JEZYAYIFNA-N
Synonym (Rp)-1-[(1S)-(1-Aminoethyl)]-2-(diphenylphosphino)ferrocene
PubChem CID 131675344
IUPAC-namn cyclopenta-1,3-diene;(1S)-1-(2-diphenylphosphanylcyclopenta-2,4-dien-1-yl)ethanamine;iron
LEDER [Fe].c1cccc1.C[C@H](N)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
Smältpunkt 131°C to 135°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 413.27
Procent renhet ≥97%

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.