Läs mer
(S)-1-((S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoyl)piperidine-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-1-((S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoyl)piperidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 195202-09-6 |
| Molekylformel | C19H27NO6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2S)-1-[(2S)-1-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butyl]-2-piperidinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27NO6/c1-5-13(18(21)20-9-7-6-8-14(20)19(22)23)12-10-15(24-2)17(26-4)16(11-12)25-3/h10-11,13-14H,5-9H2,1-4H3,(H,22,23)/t13-,14-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@H](C(=O)N1CCCC[C@H]1C(=O)O)c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2 |
| IUPAC-namn | (2S)-1-[(2S)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butanoyl]piperidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.42 |
| Formel vikt | 365.1838 |