missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-1-tert-Butylamino-2,3-propanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]propane-1,2-diol |
| CAS | 30315-46-9 |
| Molekylformel | C7 H17 N O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,2-Propanediol, 3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (2S)-, 1,2-Propanediol, 3-(tert-butylamino)-, (S)-(-)- (8CI), 1,2-Propanediol, 3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (S)-, (S)-1-tert-Butylamino-2,3-propanediol, (S)-3-(tert-Butylamino)-1,2-propanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17NO2/c1-7(2,3)8-4-6(10)5-9/h6,8-10H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)NC[C@H](O)CO |
| IUPAC-namn | (2S)-3-(tert-butylamino)propane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.215 |
| Formel vikt | 147.1259 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?