missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-butanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-butanamine |
| CAS | 157555-74-3 |
| Molekylformel | C10H25NOSi |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-butanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H25NOSi/c1-7-9(11)8-12-13(5,6)10(2,3)4/h9H,7-8,11H2,1-6H3/t9-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@H](N)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (2S)-1-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxybutan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.4 |
| Formel vikt | 203.1705 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?