missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-1-(Thiophen-2-yl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-1-(Thiophen-2-yl)ethanol |
| CAS | 27948-39-6 |
| Molekylformel | C6 H8 O S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (alphaS)-alpha-Methyl-2-thiophenemethanol, (S)-1-(2-Thienyl)ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-5,7H,1H3/t5-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](O)c1cccs1 |
| IUPAC-namn | (1S)-1-thiophen-2-ylethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.192 |
| Formel vikt | 128.03 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?