Läs mer
(S)-1-Trichloromethyl-1,2,3,4-Tetrahydro-Beta-carboline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-1-Trichloromethyl-1,2,3,4-Tetrahydro-beta-carboline Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11Cl3N2.ClH/c13-12(14,15)11-10-8(5-6-16-11)7-3-1-2-4-9(7)17-10;/h1-4,11,16-17H,5-6H2;1H/t11-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 323.9755 |