Läs mer
IKA™ S 10 D-7G-KS-65 Dispergerande verktygselement
Produktkod. 15327911 Handla allt IKA Produkter
Change view
Diameter (metrisk) axel:
Stator: 7 mm, Rotor: 4,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Diameter (metrisk) axel unitSize
15327911 Stator: 7 mm, Rotor: 4,8 mm Paket med 24
1 options
Produktkod. 15327911 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020002076
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plastspridningsverktygselement för T10 bas- och T10 standardspridningsverktyg.
  • Lämplig för användning med T10 basic och T10 standard dispergeringsverktyg
  • Polykarbonat och polysulfon konstruktion
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) axel Stator: 7 mm, Rotor: 4,8 mm
Längd (metrisk) 65 mm
För användning med (utrustning) T10 bas och T10 standard spridningsverktyg
Material Polykarbonat, polysulfon
Temperaturområde (metriskt) Upp till 100 °C