Läs mer
(S)-10-Hydroxycamptothecin, MedChemExpress
Produktkod. 16478976
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16478976 100 mg
1 options
Produktkod. 16478976 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0095
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress (S)-10-Hydroxycamptothecin (10-HCPT;10-Hydroxycamptothecin) is a DNA topoisomerase I inhibitor of isolated from the Chinese plant Camptotheca accuminata. (S)-10-Hydroxycamptothecin exhibits a remarkable apoptosis-inducing effect. (S)-10-Hydroxycamptothecin has the potential for hepatoma, gastric carcinoma, colon cancer and leukaemia treatment.
(S)-10-Hydroxycamptothecin (10-HCPT
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-10-Hydroxycamptothecin
CAS 19685-09-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H16N2O5
Kvantitet 100 mg
Synonym 10-HCPT 10-Hydroxycamptothecin
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (137.23 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=CC5=CC(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 364.35
Formel vikt 364.35
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death