Beskrivning
- Spridningstekniken fungerar genom att använda rotor-statorprincipen
- Systemet består av en rotor inuti en stationär stator
- På grund av den höga omkretshastigheten dras mediet som ska bearbetas axiellt in i dispersionshuvudet och tvingas sedan radiellt genom slitsarna i rotor-stator-arrangemanget
- Hög hastighet och minimalt mellanrum mellan rotor och stator ger extremt starka skjuvkrafter som ger bättre spridning
- De plastmaterial som används är godkända av FDA (Food and Drug Administration Approval)
- Lämplig för T 18 digitalt spridningsinstrument
- Material i kontakt med medium: PTFE, AISI 316L
- Lämplig för lösningsmedel
- Max. temperatur: 180 °C
- Steriliseringsmetoder: alla metoder
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Skaft | 0,4 tum. |
| Diameter (metrisk) axel | 10 mm |
| Längd (engelska) | 4,3 tum |
| Längd (metrisk) | 108 mm |
| För användning med (utrustning) | T 18 digitalt spridningsverktyg |
| Material | AISI 316L, PTFE |
| Temperaturområde (metriskt) | Upp till 180 °C |