Läs mer
(S)-(1R,3r,5S)-8-Isopropyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 3-Hydroxy-2-phenylpropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(1R,3r,5S)-8-Isopropyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 3-Hydroxy-2-phenylpropanoate |
| CAS | 183626-76-8 |
| Molekylformel | C19H27NO3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (S)-Ipratropium EP Impurity E, Ipratropium EP Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)20-15-8-9-16(20)11-17(10-15)23-19(22)18(12-21)14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-18,21H,8-12H2,1-2H3/t15?,16?,17?,18-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)N1C2CCC1CC(C2)OC(=O)[C@H](CO)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (8-isopropyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl) (2S)-3-hydroxy-2-phenyl-propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.42 |
| Formel vikt | 317.1991 |