Läs mer
(S)-2-(1-hydroxietyl)pyridin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15433659
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433659 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15433659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60980.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59042-90-9 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Substituerade 2-Pyridinmetanolderivat är de potenta och selektiva fosfodiesteras-4-hämmarna. Reaktion av vattenhaltig nitrosylruteniumtriklorid med 2-pyridinmetanol gav ruteniumkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Substituerade 2-pyridinmetanolderivat är de potenta och selektiva fosfodiesteras-4-hämmarna. Reaktion av vattenhaltig nitrosylruteniumtriklorid med 2-pyridinmetanol gav ruteniumkomplex.
Löslighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
CAS 59042-90-9
Färg Färglös
Molekylformel C7H9NO
MDL-nummer MFCD06795465
Kvantitet 1 g
Synonym s-1-pyridin-2-yl ethanol, s-1-2-pyridyl ethanol, 2-s-1-hydroxyethyl pyridine, s---2-1-hydroxyethyl pyridine, s-2-1-hydroxyethyl pyridine, 1s-1-pyridin-2-yl ethan-1-ol, 1s-1-pyridin-2-yl ethanol, s-1-2-pyridyl ethanol, s-2-1-hydroxyethyl pyridine, pubchem5701, 1s-1-pyridin-2-ylethanol
Löslighetsinformation Soluble in toluene.
InChI-nyckel PPHIIIRFJKDTLG-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(O)C1=CC=CC=N1
IUPAC-namn (IS)-l-pyridin-2-yletanol
Molekylvikt (g/mol) 123.16
PubChem CID 11094597
Formel vikt 123.16
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.