Läs mer
S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine Hydrochloride |
| CAS | 2734714-19-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H15 N O4 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (Z)-[5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylsulfinyl)benzylidene]-1H-inden-3-yl]acetamide, S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s6 |
| LEDER | Cl.CC(C)OC(=O)CSC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-(2-oxo-2-propan-2-yloxyethyl)sulfanylpropanoic acid;hydrochloride |
| Visa mer |