Läs mer
(S)-2-(((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)(nitroso)amino)-3-methylbutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-(((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)(nitroso)amino)-3-methylbutanoic Acid |
| CAS | 2254485-68-0 |
| Molekylformel | C19H20N6O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Des(oxopentyl) N-nitroso Valsartan |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N6O3/c1-12(2)17(19(26)27)25(24-28)11-13-7-9-14(10-8-13)15-5-3-4-6-16(15)18-20-22-23-21-18/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H,26,27)(H,20,21,22,23)/t17-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@@H](N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)N=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-3-methyl-2-[nitroso-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.4 |
| Formel vikt | 380.1597 |