Läs mer
(S)-(-)-2,2',6,6'-tetrametoxi-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)fosfino)-3,3'-bipyridin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7059446
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
Produktkod. 11435410
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044614.77
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Asymmetrisk hydrering
(S)-(-)-2,2',6,6'-tetrametoxi-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)fosfino)-3,3'-bipyridin används i läkemedels- och industritillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 443347-10-2
Molekylformel C46H50N2O4P2
Molekylvikt (g/mol) 756.864
MDL-nummer MFCD04974235
InChI-nyckel JRTHAKOHBMETRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-1a4eo1493y, unii-n2pcw56063, r-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, s---2,2',6,6'-tetramethoxy-4,4'-bis di 3,5-xylyl phosphino-3,3'-bipyridine, s-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, xyl-p-phos, r, xyl-p-phos, s, r-xyl-p-phos mi, s-xyl-p-phos mi, xyl-p-phos
PubChem CID 11182279
IUPAC-namn [3-[4-bis(3,5-dimetylfenyl)fosfanyl-2,6-dimetoxipyridin-3-yl]-2,6-dimetoxipyridin-4-yl]-bis(3,5-dimetylfenyl)fosfan
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)C3=CC(=NC(=C3C4=C(N=C(C=C4P(C5=CC(=CC(=C5)C)C)C6=CC(=CC(=C6)C)C)OC)OC)OC)OC)C
Specifica
Kemiskt namn eller material (S)- (-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis (di (3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
Smältpunkt 158°C to 162°C
Kvantitet 0.1 g
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vikt 756.86
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato