Läs mer
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetrametoxi-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)fosfin)-3,3'-bipyridin
Produktkod. 11435410
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435410 0.1 g 0.1g
11445410 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435410 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044614.77
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
Asymmetrisk hydrogenering | CAS: 443347-10-2 | C46H50N2O4P2 | 756,864 g/mol
(S)-(-)-2,2',6,6'-tetrametoxi-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)fosfino)-3,3'-bipyridin används i läkemedels- och industritillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 443347-10-2
Molekylformel C46H50N2O4P2
Molekylvikt (g/mol) 756.864
MDL-nummer MFCD04974235
InChI-nyckel JRTHAKOHBMETRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-1a4eo1493y, unii-n2pcw56063, r-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, s---2,2',6,6'-tetramethoxy-4,4'-bis di 3,5-xylyl phosphino-3,3'-bipyridine, s-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, xyl-p-phos, r, xyl-p-phos, s, r-xyl-p-phos mi, s-xyl-p-phos mi, xyl-p-phos
PubChem CID 11182279
IUPAC-namn [3-[4-bis(3,5-dimetylfenyl)fosfanyl-2,6-dimetoxipyridin-3-yl]-2,6-dimetoxipyridin-4-yl]-bis(3,5-dimetylfenyl)fosfan
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)C3=CC(=NC(=C3C4=C(N=C(C=C4P(C5=CC(=CC(=C5)C)C)C6=CC(=CC(=C6)C)C)OC)OC)OC)OC)C
Specifications
Kemiskt namn eller material (S)- (-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis (di (3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
Smältpunkt 158 °C till 162 °C
Kvantitet 0.1 g
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten.
Formel vikt 756.86
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.