Läs mer
(S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98%
Produktkod. 11306059
Change view
Kvantitet:
100 mg
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
100mg
10g
2g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11306059 2 g 2g
11329787 100 mg 100mg
11339787 0.5 g 0.5g
11316059 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11306059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042120.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kiral katalysatorligand
(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylfosfino)-1,1'-binaftyl är kiral ligand som används i stor utsträckning vid asymmetrisk syntes. Det används också som utmärkta katalysatorer för asymmetrisk hydrering av alkener och vissa cykliska anhydrider. BINAP används i organisk syntes för enantioselektiva transformationer katalyserade av dess komplex av rutenium, rodium och palladium
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100165-88-6
Molekylformel C48H40P2
Molekylvikt (g/mol) 678.796
MDL-nummer MFCD00269856
InChI-nyckel IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
PubChem CID 4189906
IUPAC-namn [1-[2-bis(4-metylfenyl)fosfanylnaftalen-1-yl]naftalen-2-yl]-bis(4-metylfenyl)fosfan
LEDER CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Smältpunkt 255°C to 257°C
Kvantitet 2 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 678.79
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.