Läs mer
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 99+%
Produktkod. 10348960 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10348960 250 mg Glasflaska 250mg
10189652 1 g Glasflaska 1g
10680395 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10348960 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 265542500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 76189-56-5 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76189-56-5
Molekylformel C44H32P2
Molekylvikt (g/mol) 622.69
MDL-nummer MFCD00010805
InChI-nyckel MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
IUPAC-namn [1-(2-difenylfosfanylnaftalen-1-yl)naftalen-2-yl]-difenylfosfan
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2, 2'-Bis(diphenylphosphino)-1, 1'-binaphthyl
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 239.0°C to 242.0°C
Färg Vitt till gult
Elementaranalys 99.0% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ((C6H5)2PC10H6)2
Kvantitet 250 mg
Fieser 14,38; 15,34; 16,32; 17,36
Merck Index 15, 1227
Specifik rotation − 240.00
Formel vikt 622.67
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.