missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[(S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]dichlororuthenium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [(S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]dichlororuthenium |
| CAS | 134524-84-8 |
| Molekylformel | C44H32Cl2P2Ru |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (SP-4-2)-[(1S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diylbis[diphenylphosphine-kP]]dichlororuthenium, [SP-4-2-(S)]-[[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diylbis[diphenylphosphine]-P,P']dichlororuthenium, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diylbis[diphenylphosphine Ruthenium Complex, (S)-BINAP Dichlororuthenium Complex |
| InChI formel | InChI=1S/C44H32P2.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;;;/h1-32H;2*1H;/q;;;+2/p-2 |
| LEDER | Cl[Ru]1(Cl)[P](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccc5ccccc5c4c6c(ccc7ccccc67)[P]1(c8ccccc8)c9ccccc9 |
| IUPAC-namn | dichlororuthenium;[1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 794.65 |
| Formel vikt | 794.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?