Läs mer
(S)-(+)-2,2-dimetyl-1,3-dioxolan-4-metanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10421261 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10421261 5 g Glasflaska 5g
10033863 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10421261 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218070050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22323-82-6 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22323-82-6
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00063239
InChI-nyckel RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-glycerol acetonide, s-+-1,2-isopropylideneglycerol, 4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-solketal, 1,2-isopropylidene-sn-glycerol, s-+-2,3-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, 4s, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol
PubChem CID 736057
IUPAC-namn [(4S)-2,2-dimetyl-l,3-dioxolan-4-yl]metanol
LEDER CC1(C)OCC(CO)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 82.0°C to 83.0°C (14.0 mmHg)
Flampunkt 80°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4330 to 1.4350
Kvantitet 5 g
Beilstein 19,III,647
Merck Index 10,3236
Specifikt rotationsförhållande + 11.00 (20.00°C c=5,CH3OH)
Specifik rotation + 11.00
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible
Formel vikt 132.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.