Läs mer
(S)-2-(2-((S)-2-Amino-5-guanidinopentanamido)acetamido)succinic acid, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31340852
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31340852 250 mg
31337844 1 g
31340172 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31340852 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD114649250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-(2-((S)-2-Amino-5-guanidinopentanamido)acetamido)succinic acid
CAS 99896-85-2
Molekylformel C12H22N6O6
MDL-nummer MFCD00057952
Kvantitet 250 mg
LEDER O=C(NCC(N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O)=O)[C@H](CCCNC(N)=N)N
Molekylvikt (g/mol) 346.34
Procent renhet 98%