Läs mer
(S)-2-(3-((2-(2-Hydroxypropan-2-yl)thiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-3-methylbutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-(3-((2-(2-Hydroxypropan-2-yl)thiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-3-methylbutanoic Acid |
| CAS | 2519851-81-9 |
| Molekylformel | C14H23N3O4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Ritonavir Hydroxy Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23N3O4S/c1-8(2)10(11(18)19)16-13(20)17(5)6-9-7-22-12(15-9)14(3,4)21/h7-8,10,21H,6H2,1-5H3,(H,16,20)(H,18,19)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](NC(=O)N(C)Cc1csc(n1)C(C)(C)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[[2-(2-hydroxypropan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl-methylcarbamoyl]amino]-3-methylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.42 |
| Formel vikt | 329.1409 |