Läs mer
(S)-2-[[3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propanamid, TRC
Produktkod. 30394474
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30394474 10 mg
1 options
Produktkod. 30394474 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59097510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-[(3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzyl)amino]propanamide
CAS 1000370-27-3
Molekylformel C24 H24 F2 N2 O2
Kvantitet 10 mg
Synonym (S)-2-[[3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propanamide
InChI formel InChI=1S/C24H24F2N2O2/c1-16(24(27)29)28-14-18-8-9-23(30-15-19-5-3-7-22(26)13-19)20(11-18)10-17-4-2-6-21(25)12-17/h2-9,11-13,16,28H,10,14-15H2,1H3,(H2,27,29)/t16-/m0/s1
LEDER C[C@H](NCc1ccc(OCc2cccc(F)c2)c(Cc3cccc(F)c3)c1)C(=O)N
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[(3-fluorfenyl)metoxi]-3-[(3-fluorfenyl)metyl]fenyl]metylamino]propanamid
Molekylvikt (g/mol) 410.456
Formel vikt 410.181
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Datenschutzrichtlinie.