Läs mer
(S)-2-[[3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propanamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-[(3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzyl)amino]propanamide |
| CAS | 1000370-27-3 |
| Molekylformel | C24 H24 F2 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (S)-2-[[3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24F2N2O2/c1-16(24(27)29)28-14-18-8-9-23(30-15-19-5-3-7-22(26)13-19)20(11-18)10-17-4-2-6-21(25)12-17/h2-9,11-13,16,28H,10,14-15H2,1H3,(H2,27,29)/t16-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](NCc1ccc(OCc2cccc(F)c2)c(Cc3cccc(F)c3)c1)C(=O)N |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[4-[(3-fluorfenyl)metoxi]-3-[(3-fluorfenyl)metyl]fenyl]metylamino]propanamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.456 |
| Formel vikt | 410.181 |