missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butyric Acid |
| CAS | 195202-08-5 |
| Molekylformel | C13H18O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (alphaS)-alpha-Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O5/c1-5-9(13(14)15)8-6-10(16-2)12(18-4)11(7-8)17-3/h6-7,9H,5H2,1-4H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@H](C(=O)O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.28 |
| Formel vikt | 254.1154 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?