missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levamisol |
| CAS | 14769-73-4 |
| Molekylformel | C11 H12 N2 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Imidazo[2,1-b]thiazole','2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-','(S)-, (6S)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole, (-)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2.1-b]thiazole, (-)-Tetramisole, (S)-(-)-Levamisole, 5: PN: WO2015086738 SEQID: 8 claimed sequence, Anthelsol, Ketrax, L-Tetramisole, Lepuron, Levamisol, Levamisole, Levipor, Levomol, Levomysol, Levovermax, Nilverm LV, Totalon, Vermisol 150, Wormicid, l-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole, l-Tetramisole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2S/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m1/s1 |
| LEDER | C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (6S)-6-phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.29 |
| Formel vikt | 204.0721 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?