Läs mer
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid |
| CAS | 305-84-0 |
| Molekylformel | C9H14N4O3 |
| MDL-nummer | MFCD00005207 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | OC([C@@H](NC(CCN)=O)CC1=CN=CN1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.23 |
| Procent renhet | 98% |