Läs mer
(S)-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride, 95%
Produktkod. 15487066
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487066 1 g 1g
15497066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62128.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1482-97-9 | C3H9ClN2O2 | 140.567 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1482-97-9
Molekylformel C3H9ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.567
MDL-nummer MFCD00065497
InChI-nyckel SKWCZPYWFRTSDD-DKWTVANSSA-N
Synonym 3-amino-l-alanine hydrochloride, s-2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, h-dap-oh.hcl, l-2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, l +-2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, l-3-aminoalanine hydrochloride, h-dapa-oh.hcl, s-+-2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, l-alanine, 3-amino-, monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, +
PubChem CID 12495315
IUPAC-namn (2S)-2,3-diaminopropansyra;hydroklorid
LEDER C(C(C(=O)O)N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
Smältpunkt 231°C to 233°C (decomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 4263944
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 140.57
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallin fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.