Läs mer
(S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, 98%
Produktkod. 11415957
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415957 2 g 2g
11425957 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24488.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22323-82-6 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
(S)-(+)-2,3-O-Isopropylidenglycerol fungerar som en MEK-hämmare med antitumöraktivitet. Det används också vid framställning av en kiral allylisk triol genom extrudering av svaveldioxid från en alfa,beta-epoxisulfon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(+)-2,3-O-Isopropylidenglycerol fungerar som en MEK-hämmare med antitumöraktivitet. Det används också vid framställning av en kiral allylisk triol genom extrudering av svaveldioxid från en alfa,beta-epoxisulfon.
Löslighet Blandbar med vatten
och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22323-82-6
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00063239
InChI-nyckel RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-glycerol acetonide, s-+-1,2-isopropylideneglycerol, 4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-solketal, 1,2-isopropylidene-sn-glycerol, s-+-2,3-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, 4s, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol
PubChem CID 736057
IUPAC-namn [(4S)-2,2-dimetyl-l,3-dioxolan-4-yl]metanol
LEDER CC1(C)OCC(CO)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
Densitet 1.066
Kokpunkt 82°C to 83°C (14 mmHg)
Flampunkt 80°C (176°F)
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 2 g
Beilstein 80118
Merck Index 14,5213
Löslighetsinformation Miscible with water and chloroform.
Optisk rotation +11.5° (c=5 in Methanol)
Formel vikt 132.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.