Läs mer
(S)-2-[[4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propionic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Safinamide Acid |
| CAS | 1160513-60-9 |
| Molekylformel | C17 H18 F N O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | L-Alanine, N-[[4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]methyl]-, N-[[4-[(3-Fluorophenyl)methoxy]phenyl]methyl]-L-alanine, (S)-2-[[4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propionic acid, Safinamide free acid, Safinamide Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18FNO3/c1-12(17(20)21)19-10-13-5-7-16(8-6-13)22-11-14-3-2-4-15(18)9-14/h2-9,12,19H,10-11H2,1H3,(H,20,21)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](NCc1ccc(OCc2cccc(F)c2)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]methylamino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.328 |
| Formel vikt | 303.127 |