Läs mer
S-[2-(4-Azidosalicylamido)ethylthio]-2-thiopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-[2-(4-Azidosalicylamido)ethylthio]-2-thiopyridine |
| CAS | 164575-82-0 |
| Molekylformel | C14 H13 N5 O2 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N5O2S2/c15-19-18-10-4-5-11(12(20)9-10)14(21)17-7-8-22-23-13-3-1-2-6-16-13/h1-6,9,20H,7-8H2,(H,17,21) |
| LEDER | Oc1cc(ccc1C(=O)NCCSSc2ccccn2)N=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 4-azido-2-hydroxy-N-[2-(pyridin-2-yldisulfanyl)ethyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.42 |
| Formel vikt | 347.0511 |