Läs mer
(S)-2-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic Acid |
| CAS | 76496-63-4 |
| Molekylformel | C8H7O3Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@H](C(=O)O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.59 |
| Formel vikt | 186.0084 |