missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-2-[(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-[(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine |
| CAS | 201594-84-5 |
| Molekylformel | C17H19ClN2O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-[(S)-(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2O/c18-14-6-4-13(5-7-14)17(16-3-1-2-10-20-16)21-15-8-11-19-12-9-15/h1-7,10,15,17,19H,8-9,11-12H2/t17-/m0/s1 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)[C@H](OC2CCNCC2)c3ccccn3 |
| IUPAC-namn | 2-[(S)-(4-chlorophenyl)-piperidin-4-yloxymethyl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.8 |
| Formel vikt | 302.1186 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?