Läs mer
(S)-2,5-Dihydro-3,6-dimetoxi-2-isopropylpyrazin, 97+%
Produktkod. 10330804 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10330804 1 mL Glasflaska 1ml
10774154 5 mL Glasflaska 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10330804 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389960010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
(S)-2, 5-Dihydro-3, 6-dimetoxi-2-isopropylpyrazin, 97+%, C9H16N2O2, CAS-nummer-78342-42-4 | CAS: 78342-42-4 | C9H16N2O2 | 184,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78342-42-4
Molekylformel C9H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 184.24
MDL-nummer MFCD00066229
InChI-nyckel FCFWEOGTZZPCTO-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 2s-+-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, s-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, 2s-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, pyrazine, 2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-1-methylethyl-, 2s, 2s-2,5-dihydro-2-isopropyl-3,6-dimethoxypyrazine, 2s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 3s-3-isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine, s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-iso-propylpyrazine, 2s-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine
PubChem CID 736065
IUPAC-namn (2S)-3,6-dimetoxi-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazin
LEDER CC(C)C1C(=NCC(=N1)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2, 5-Dihydro-3, 6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0280g/mL, 1.028
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4600 till 1,4620 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 1 mL
Specifik rotation +96° till +107° (20 °C, 589 nm) (C=1, EtOH)
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i etanol
Formel vikt 184.24
Procent renhet 97+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.