Läs mer
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, 99%
Produktkod. 15420827
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420827 25 g 25g
11392297 1 g 1g
11302307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09855.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22204-53-1 | C14H14O3 | 230.263 g/mol
(S)-(+)-2-(6-Metoxi-2-naftyl)propionsyra är en icke-selektiv cyklooxygenashämmare (COX-1 och COX-2).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(+)-2-(6-Metoxi-2-naftyl)propionsyra är en icke-selektiv cyklooxygenashämmare (COX-1 och COX-2).
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22204-53-1
Molekylformel C14H14O3
Molekylvikt (g/mol) 230.263
MDL-nummer MFCD00010500
InChI-nyckel CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Synonym naproxen, s-naproxen, naprosyn, naproxene, +-naproxen, equiproxen, aleve, s-+-2-6-methoxy-2-naphthyl propionic acid, laraflex, naproxeno
PubChem CID 156391
ChEBI CHEBI:7476
IUPAC-namn (2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-yl)propansyra
LEDER CC(C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Smältpunkt 154°C to 156°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3591067
Merck Index 14,6417
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation +66° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 230.26
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.