missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-2-Acetamido-5-ureidopentanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Acetamido-5-ureidopentanoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N3O4/c1-5(12)11-6(7(13)14)3-2-4-10-8(9)15/h6H,2-4H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)(H3,9,10,15)/t6-/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 217.1063 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?