Läs mer
(S)-2-acetamido-N-((S)-1-amino-4-methyl-1-oxopentan-2-yl)-4-methyl-N-((S)-1-oxohexan-2-yl)pentanamide, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31032985
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31032985 250 mg -
31025148 100 mg -
31029565 1 g 1g
31025913 10 mg -
31027804 25 mg -
31014152 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31032985 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD119800250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-acetamido-N-((S)-1-amino-4-methyl-1-oxopentan-2-yl)-4-methyl-N-((S)-1-oxohexan-2-yl)pentanamide
CAS 110044-82-1
Molekylformel C20H37N3O4
MDL-nummer MFCD00065505
Kvantitet 250 mg
LEDER O=C(N[C@H](C=O)CCCC)[C@@H](NC([C@@H](NC(C)=O)CC(C)C)=O)CC(C)C
Molekylvikt (g/mol) 383.53
Procent renhet 98%