Läs mer
(S)-(-)-2-Acetoxysuccinic anhydride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11498530
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498530 50 g 50g
11488530 2 g 2g
11478530 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498530 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044366.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59025-03-5
Molekylformel C6H6O5
Molekylvikt (g/mol) 158.109
MDL-nummer MFCD00082708
InChI-nyckel SSWJHSASZZAIAU-BYPYZUCNSA-N
Synonym s---2-acetoxysuccinic anhydride, --o-acetyl-l-malic anhydride, s-2-acetoxysuccinic anhydride, 2,5-furandione, 3-acetyloxy dihydro-, 3s, s-acetoxysuccinic anhydride, --o-acetylmalic anhydride, o-acetyl-l-malic anhydride, s-3-acetoxy-dihydro-2,5-furandione, 2,5-dioxotetrahydro-3-furanyl acetate #, s-2,5-dioxotetrahydrofuran-3-yl acetate
PubChem CID 11126528
IUPAC-namn [(3S)-2,5-dioxooxolan-3-yl] acetate
LEDER CC(=O)OC1CC(=O)OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)- (-)-2-Acetoxysuccinic anhydride
Smältpunkt 56°C to 58°C
Kvantitet 50 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts in water.
Formel vikt 158.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder